Pyridin 99+% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
290860010
290860025
290860100
290861000
ACRO290860010EA
5190
CZK
ACRO290860010
ACRO290860025
ACRO290860100
ACRO290861000
Pyridin 99+% p.a.
Pyridine
Vzorec:
C₅H₅N Bod varu: 115…116 °C (760 mmHg) Bod tání: –42 °C Hustota: 0,978 g/cm³ Bod vzplanutí: 17 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011732 CAS číslo: 110-86-1 UN: 1282 ADR: 3,II |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Non-volatile matter | ≤0.002 % |
Ammonia (NH3) | ≤0.002 % |