Tisk…
DL-Isoserine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
279670010 279672500
ACRO279670010EA 7030 CZK
ACRO279670010 ACRO279672500
DL-Isoserine 98%
DL-Isoserine
Vzorec: C₃H₇NO₃
Bod tání: 235 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008138
CAS číslo: 565-71-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %