Tisk…
Hydroxid draselný 1 N in water
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
278400010 278400025 278400250
ACRO278400010EA 1200 CZK
ACRO278400010 ACRO278400025 ACRO278400250
Hydroxid draselný 1 N in water
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
Bod varu: 100 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,05 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
UN: 1814
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Strength 1 N Exact strength on the certificate of analysis