Tisk…
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
278220010 278220050
ACRO278220010EA 2150 CZK
ACRO278220010 ACRO278220050
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
Vzorec: C₄Br₂N₂O₄S
MW: 331.94 g/mol
Bod tání: 132…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015537
CAS číslo: 52431-30-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 140 °C
GC ≥94 %