Tisk…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
275630050 275630250
ACRO275630050EA 835 CZK
ACRO275630050 ACRO275630250
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine 99+%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₄S
Bod tání: 47…53 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00065586
CAS číslo: 2488-15-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 55 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
TLC ≥99.0 %
Specific optical rotation -21.5° to -24.5° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3OH)
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %