Tisk…
MES, (max. 1% H₂O) 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid, 2-Morpholinoethanesulphonic acid
274140010 274140500 274142500
ACRO274140010EA 51770 CZK
ACRO274140010 ACRO274140500 ACRO274142500
MES, (max. 1% H₂O) 99+%
MES
Vzorec: C₆H₁₃NO₄S
MW: 195.24
Bod tání: >300 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006181
CAS číslo: 4432-31-9
Merck Index: 13,05929
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Solubility (0.5 M in water) Clear colorless
Titration with NaOH ≥99.0 % (On anhydrous basis)