Chlorid draselný 99.999% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Potassiumchloride
268960250
268961000
ACRO268960250EA
3830
CZK
ACRO268960250
ACRO268961000
Chlorid draselný 99.999% (trace metals basis)
Chlorid draselný
Vzorec:
KCl MW: 74.55 Bod varu: 1420 °C (760 mmHg) Bod tání: 770 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011360 CAS číslo: 7447-40-7 Merck Index: 14,07621 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Total trace metal impurities | ≤10 ppm |