Tisk…
Lithiumdiisopropylamide 2 M in THF/n-heptane/ethylbenzene, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
268831000 268838000
268831000.EA 2490 CZK
268831000. 268838000.
Lithiumdiisopropylamide 2 M in THF/n-heptane/ethylbenzene, AcroSeal®
Lithiumdiisopropylamide
Vzorec: C₆H₁₄LiN
Bod varu: 60…136 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,81 g/cm³
Bod vzplanutí: 2 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064449
CAS číslo: 4111-54-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark yellow to orange to dark red-brown Solution
Additional info Remark: keep soln. at < 10°C at which it is stable
Titration with HClO4 24.6 to 30.0 %