Tisk…
Lithium acetate, anhydrous 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
268640010 268640050
ACRO268640010EA 7510 CZK
ACRO268640010 ACRO268640050
Lithium acetate, anhydrous 99%, extra pure
Lithium acetate
Vzorec: H₃CCOOLi
Bod tání: 280…285 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013057
CAS číslo: 546-89-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 280 to 285 °C
Water ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.1 % (in water)