Tisk…
3,3-Dimethylbutyraldehyde
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,3-Dimethylbutanal
257260010 257260050 257260250
ACRO257260010EA 2250 CZK
ACRO257260010 ACRO257260050 ACRO257260250
3,3-Dimethylbutyraldehyde
3,3-Dimethylbutyraldehyde
Vzorec: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Bod varu: 104…106 °C (760 mmHg)
Bod tání: –24 °C
Hustota: 0,798 g/cm³
Bod vzplanutí: 13 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042807
CAS číslo: 2987-16-8
UN: 1989
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %