Tisk…
4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Amino-6-chloro-1,3-benzenedisulphonamide
251850050 251851000
ACRO251850050EA 986 CZK
ACRO251850050 ACRO251851000
4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide 98%
4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
Vzorec: C₆H₈ClN₃O₄S₂
MW: 285,7300 g/mol
Bod tání: 260…263 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007933
CAS číslo: 121-30-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 260 to 264 °C
HPLC ≥97.5 %