Tisk…
cis-1,2-Diaminocyclohexane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
248660010 248660050
ACRO248660010EA 2680 CZK
ACRO248660010 ACRO248660050
cis-1,2-Diaminocyclohexane 97%
cis-1,2-Diaminocyclohexane
Vzorec: C₆H₁₄N₂
Bod varu: 92 °C (14mbar)
Hustota: 0,952 g/cm³
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063746
CAS číslo: 1436-59-5
UN: 2735
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %