Tisk…
Methyl-6-methylnicotinate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
248210020 248210100
ACRO248210020EA 1810 CZK
ACRO248210020 ACRO248210100
Methyl-6-methylnicotinate 97%
Methyl-6-methylnicotinate
Vzorec: C₈H₉NO₂
Bod varu: 108…110 °C (22,5 mmHg)
Bod tání: 31…37 °C
Bod vzplanutí: 103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006340
CAS číslo: 5470-70-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %