Tisk…
meso-Hydrobenzoin 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
247680050 247680250
ACRO247680050EA 2420 CZK
ACRO247680050 ACRO247680250
meso-Hydrobenzoin 95%
meso-Hydrobenzoin
Vzorec: C₁₄H₁₄O₂
MW: 214,264 g/mol
Bod tání: 136…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064253
CAS číslo: 579-43-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder and or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 140 °C
GC ≥94 %