Tisk…
Propyl chloroformate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
245291000 245290250
ACRO245291000EA 6700 CZK
ACRO245291000 ACRO245290250
Propyl chloroformate 98%
Propyl chloroformate
Vzorec: C₄H₇ClO₂
MW: 122.548 g/mol
Bod tání: –70 °C
Hustota: 1.09 g/cm³
Bod vzplanutí: 16 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000649
CAS číslo: 109-61-5
UN: 2740
ADR: 6.1 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %