2,5-Dihydrofuran 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
244780250
244781000
ACRO244780250EA
2170
CZK
ACRO244780250
ACRO244781000
2,5-Dihydrofuran 98%
2,5-Dihydrofuran
Vzorec:
C₄H₆O Bod varu: 66…67 °C (760mbar) Hustota: 0,92 g/cm³ Bod vzplanutí: –016 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003219 CAS číslo: 1708-29-8 UN: 3271 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |