Tisk…
Citran trojdraselný monohydrát 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
244210010 244210050
ACRO244210010EA 1850 CZK
ACRO244210010 ACRO244210050
Citran trojdraselný monohydrát 99%, extra pure
Citran trojdraselný monohydrát
Vzorec: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
Bod tání: 180 °C
Hustota: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150442
CAS číslo: 6100-05-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc3e6bae942870a760ea6cb418203db7458ff3dc&vid=2c2580a7bfc83e60c4dfca9f8af4ac3b3db56b27&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 4 to 6 %
Acidity/alkalinity Passes test
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %