Tisk…
2-Hydroxypyridine-N-oxide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
243790250 243791000 243795000
ACRO243790250EA 2470 CZK
ACRO243790250 ACRO243791000 ACRO243795000
2-Hydroxypyridine-N-oxide 97%
2-Hydroxypyridine-N-oxide
Vzorec: C₅H₅NO₂
Bod tání: 147…152 °C
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006195
CAS číslo: 13161-30-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 152 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %