Tisk…
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 2,3-Bis(palmitoyloxy)propyl [2-(Trimethylammonio)ethyl] Phosphate, (R)-2,3-Bis(palmitoyloxy)propyl (2-(trimethylammonio)ethyl) phosphate, L-DPPC, 1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, L-α-Lecithin, Dipalmitoyl, L-alpha-Dipalmitoyl phosphatidylcholine
240575000 240570025 240571000
ACRO240575000EA 11660 CZK
ACRO240575000 ACRO240570025 ACRO240571000
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 98%
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Vzorec: C₄₀H₈₀NO₈P
MW: 734,05 g/mol
Bod tání: 229…229,5 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00036903
CAS číslo: 63-89-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +6° to +8° (20°C, 589 nm) (c=2, CHCl3)
Titration with HClO4 ≥97.5 %