Tisk…
Petrolether, 60…95 °C for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
235070010 235070025
ACRO235070010EA 1550 CZK
ACRO235070010 ACRO235070025
Petrolether, 60…95 °C for analysis
Ropný líh
Bod varu: 60…95 °C (760 mmHg)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 0.7 g/cm³
Bod vzplanutí: –20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081849
CAS číslo: 64742-49-0
UN: 3295
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
Boiling point 60 to 95 °C (760 mmHg)
Non-volatile matter ≤0.001 %
Acidity ≤0.001 meq/g
Copper (Cu) ≤0.00002 %
Iron (Fe) ≤0.00005 %
Lead (Pb) ≤0.00002 %
Nickel (Ni) ≤0.00002 %