Tisk…
(4-Bromophenyl)(cyclopropyl)ketone 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
235420500 235422500
ACRO235420500EA 6550 CZK
ACRO235420500 ACRO235422500
(4-Bromophenyl)(cyclopropyl)ketone 95%
(4-Bromophenyl)(cyclopropyl)ketone
Vzorec: C₁₀H₉BrO
Hustota: 1,45 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019227
CAS číslo: 6952-89-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to beige to orange Crystalline powder or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %