Tisk…
n-Hexan 95+% HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
232100010 232100025
ACRO232100010EA 3610 CZK
ACRO232100010 ACRO232100025
n-Hexan 95+% HPLC
n-Hexan
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18
Bod varu: 69 °C (760 mmHg)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0.659 g/cm³
Bod vzplanutí: –22 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009520
CAS číslo: 110-54-3
UN: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 %
GC ≥95.0 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered