Tisk…
Sodium taurocholate hydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
230370010 230370050 230370250 230371000
ACRO230370010EA 2000 CZK
ACRO230370010 ACRO230370050 ACRO230370250 ACRO230371000
Sodium taurocholate hydrate 98%
Sodium taurocholate hydrate
Vzorec: C₂₆H₄₆NNaO₈S
Bod tání: 230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150819
CAS číslo: 345909-26-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 %
TLC ≥97.5 %
Residue after ignition 11.0 % to 14.0 %
Specific optical rotation +20.0° to +25.8° (20°C, 589 nm) (c=3, water)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm