Nitrofurantoin 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-[(5-Nitrofurfurylidene)amino]hydantoin
229380100
229380250
229381000
ACRO229380100EA
1040
CZK
ACRO229380100
ACRO229380250
ACRO229381000
Nitrofurantoin 98%
Nitrofurantoin
Vzorec:
C₈H₆N₄O₅ MW: 238.16 g/mol Bod tání: 268 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003224 CAS číslo: 67-20-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |