Tisk…
Podophyllotoxin 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
228411000 228410010
ACRO228411000EA 1870 CZK
ACRO228411000 ACRO228410010
Podophyllotoxin 95%
Podophyllotoxin
Vzorec: C₂₂H₂₂O₈
Bod tání: 178…184 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00075290
CAS číslo: 518-28-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %