L-Cysteic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(R)-2-Amino-3-sulphopropanoic acid
226120100
226120500
ACRO226120100EA
2620
CZK
ACRO226120100
ACRO226120500
L-Cysteic acid 99%
L-Cysteic acid
Vzorec:
C₃H₇NO₅S Bod tání: 267…269 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007524 CAS číslo: 498-40-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % (K.F.) |
Solubility | (5 % in water) Clear colorless |
Specific optical rotation | +7° to +9° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...