Tisk…
Palatinose hydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
225950250 225951000 225955000
ACRO225950250EA 1340 CZK
ACRO225950250 ACRO225951000 ACRO225955000
Palatinose hydrate 98%
Palatinose hydrate
Vzorec: C₁₂H₂₂O₁₁·xH₂O
Bod tání: 122…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00076094
CAS číslo: 343336-76-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +97° to +101° (20°C, 589 nm) (c=1, water)