Tisk…
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP) 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3',5'-cAMP, 3′,5′-Cyclic AMP, Adenosine 3′,5′-cyclophosphate, (4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2,7-dihydroxytetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinine 2-oxide
225800010 225805000 225800050
ACRO225800010EA 5700 CZK
ACRO225800010 ACRO225805000 ACRO225800050
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP) 99+%
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP)
Vzorec: C₁₀H₁₂N₅O₆P
MW: 329,21 g/mol
Bod tání: 260 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005845
CAS číslo: 60-92-4
UN: 3261
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Ratio of Absorbances 0.13 to 0.19 (A280/A260)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm