Tisk…
Chrom 99+%, powder, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
225491000 225495000
ACRO225491000EA 2330 CZK
ACRO225491000 ACRO225495000
Chrom 99+%, powder, pure
Chromium
Vzorec: Cr
MW: 52
Bod varu: 2642 °C (760 mmHg)
Bod tání: 1857 °C
Hustota: 7.2 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010944
CAS číslo: 7440-47-3
Merck Index: 12,02288
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey Metallic powder
Titration with Na2S2O3 ≥99.0 %