Chlorocarbonylsulphenyl chloride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Chlorothioformyl Chloride, Chloroformylsulphenyl Chloride
224340050
224340250
ACRO224340050EA
2360
CZK
ACRO224340050
ACRO224340250
Chlorocarbonylsulphenyl chloride 95%
Chlorocarbonylsulphenyl chloride
Vzorec:
CCl₂OS MW: 130.97 g/mol Bod varu: 98…100 °C (760 mmHg) Hustota: 1.58 g/cm³ Bod vzplanutí: 62 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000703 CAS číslo: 2757-23-5 UN: 3265 ADR: 8 II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94.0 % |