Tisk…
2-Pentanon 99+%, AcroSeal®, purified by redistillation
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl Propyl Ketone
224130010 224131000
224130010.EA 7100 CZK
224130010. 224131000.
2-Pentanon 99+%, AcroSeal®, purified by redistillation
2-Pentanone
Vzorec: C₅H₁₀O
Bod varu: 100…103 °C (760 mmHg)
Bod tání: –78 °C
Hustota: 0,809 g/cm³
Bod vzplanutí: 7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009400
CAS číslo: 107-87-9
UN: 1249
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA