Tisk…
2-Propanesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Isopropylsulphonyl chloride
222030050 222030250 222031000
ACRO222030050EA 1520 CZK
ACRO222030050 ACRO222030250 ACRO222031000
2-Propanesulphonyl chloride 97%
2-Propanesulphonyl chloride
Vzorec: C₃H₇ClO₂S
MW: 142,61 g/mol
Bod varu: 95 °C (45 mmHg)
Bod tání: –47 °C
Hustota: 1,273 g/cm³
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007453
CAS číslo: 10147-37-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %