Tisk…
Chloristan draselný ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
221371000 221375000
ACRO221371000EA 1060 CZK
ACRO221371000 ACRO221375000
Chloristan draselný ACS
Chloristan draselný
Vzorec: ClKO₄
Hustota: 2,5239 g/cm³ (10.7 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011362
CAS číslo: 7778-74-7
UN: 1489
ADR: 5.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration 99.0 to 100.5 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %