Octan amonný 98+% for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Acetic acid ammonium salt
219990500
219992500
ACRO219990500EA
2990
CZK
ACRO219990500
ACRO219992500
Octan amonný 98+% for HPLC
Octan amonný
Vzorec:
H₃CCOONH₄ MW: 77.08 Bod tání: 114 °C Bod vzplanutí: 136 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013066 CAS číslo: 631-61-8 Merck Index: 13,00495 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder or crystals |
UV | at 280 nm A: ≤0.02 |
pH | 6.5 to 7.5 (5% soln.in water) |
Titration with HClO4 | ≥98.0 % |