Tisk…
Alloxan monohydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
215370250 215370100 215371000
ACRO215370250EA 2730 CZK
ACRO215370250 ACRO215370100 ACRO215371000
Alloxan monohydrate 98%
Alloxan monohydrate
Vzorec: C₄H₄N₂O₅
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006031
CAS číslo: 2244-11-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %