Tisk…
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
214460010 214460050
ACRO214460010EA 1200 CZK
ACRO214460010 ACRO214460050
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₄F₆O₂
Bod varu: 260 °C (1013 hPa)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000376
CAS číslo: 24821-22-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
HPLC ≥97.5 %