Tisk…
Isopropylmagnesium chloride 2.0 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
212851000 212858000
212851000.EA 2070 CZK
212851000. 212858000.
Isopropylmagnesium chloride 2.0 M in THF, AcroSeal®
Isopropylmagnesium chloride
Vzorec: C₃H₇ClMg
Bod varu: 62,4 °C (899.8hPa)
Bod tání: 5 °C
Hustota: 0,97 g/cm³
Bod vzplanutí: –27 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000466
CAS číslo: 1068-55-9
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow to grey to dark brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 1.80 to 2.20 M