Octan sodný, anhydrous 99% for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
212660010
212662500
ACRO212660010EA
3030
CZK
ACRO212660010
ACRO212662500
Octan sodný, anhydrous 99% for biochemistry
Octan sodný
Vzorec:
H₃CCOONa Bod varu: 881,4 °C (1013 hPa) Bod tání: 324 °C Hustota: 1,528 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >250 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012459 CAS číslo: 127-09-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % |
UV | at 280 nm A: ≤0.01 |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001 % |