Tisk…
Dihydrogenfosforečnan draselný 99+% for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
212590025 212595000
ACRO212590025EA 9640 CZK
ACRO212590025 ACRO212595000
Dihydrogenfosforečnan draselný 99+% for biochemistry
Dihydrogenfosforečnan draselný
Vzorec: KH₂PO₄
Bod varu: ~ 100 °C (1013 hPa)
Bod tání: 253 °C
Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011401
CAS číslo: 7778-77-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Solubility (10 % in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.005
Titration with NaOH ≥99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %