Tisk…
Bromid draselný 99+% Biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
212580010 212582500
ACRO212580010EA 7100 CZK
ACRO212580010 ACRO212582500
Bromid draselný 99+% Biochemistry
Bromid draselný
Vzorec: KBr
MW: 119
Bod varu: 1435 °C (760 mmHg)
Bod tání: 734 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011358
CAS číslo: 7758-02-3
Merck Index: 13,07701
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Heavy metals ≤5 ppm
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Iodide (I) ≤0.001 %
Bromate (BrO3) ≤0.001 %
Iodate (IO3) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.005 %