jod 99.5+% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
212490250
212491000
212495000
ACRO212490250EA
1160
CZK
ACRO212490250
ACRO212491000
ACRO212495000
jod 99.5+% p.a.
jod
Vzorec:
I₂ Bod varu: 185 °C (760 mmHg) Bod tání: 113 °C Hustota: 4,9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011355 CAS číslo: 7553-56-2 UN: 3495 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Dark blue to black Glistening spheres |
Titration Iodometric | 99.5 to 100.5 % |
Chlorine and Bromine (as Cl) | ≤0.005 % |
Calcium (Ca) | ≤10 ppm |
Copper (Cu) | ≤5 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤5 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤5 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤50 ppm |
Zinc (Zn) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | Passes test |