Octan kademnatý dihydrát 98%, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
212310010
212310050
212312500
ACRO212310010EA
4340
CZK
ACRO212310010
ACRO212310050
ACRO212312500
Octan kademnatý dihydrát 98%, pure
Octan kademnatý dihydrát
Vzorec:
(H₃CCOO)₂Cd·2H₂O Bod varu: 105…107 °C (4 mmHg) Bod tání: 256 °C Hustota: 2,341 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150020 CAS číslo: 5743-04-4 UN: 2570 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystals |
Titration Complexometric | ≥97.5 % |
Loss on drying | 12.5 % to 14.5 % |