Tisk…
Dusičnan hlinitý nonahydrát 99.999% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
212240100 212241000
ACRO212240100EA 2490 CZK
ACRO212240100 ACRO212241000
Dusičnan hlinitý nonahydrát 99.999% (trace metals basis)
Dusičnan hlinitý nonahydrát
Vzorec: Al(NO₃)₃·9H₂O
Bod tání: 73 °C
Hustota: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149132
CAS číslo: 7784-27-2
ADR: 5.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 6.5 to 7.9 % (Al)
Total trace metal impurities ≤10 ppm