Tisk…
Octan horečnatý tetrahydrát for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
212550010 212552500
ACRO212550010EA 6700 CZK
ACRO212550010 ACRO212552500
Octan horečnatý tetrahydrát for biochemistry
Octan horečnatý tetrahydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
MW: 214.46
Bod tání: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149214
CAS číslo: 16674-78-5
Merck Index: 13,05676
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Manganese (Mn) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %