Dusičnan lithný 99.999% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
212540050
212540250
212541000
ACRO212540050EA
2120
CZK
ACRO212540050
ACRO212540250
ACRO212541000
Dusičnan lithný 99.999% (trace metals basis)
Dusičnan lithný
Vzorec:
LiNO₃ Bod varu: 600 °C (760 mmHg) Bod tání: 251 °C Hustota: 2,38 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011094 CAS číslo: 7790-69-4 UN: 2722 ADR: 5.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder and/or chunks |
Total trace metal impurities | ≤10 ppm |
Lithium (Li) | 9 to 11 % |