4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethanol, 2-(4-(Dimethylamino)phenyl)ethanol, Benzeneethanol, 4-(dimethylamino)-, p-(Dimethylamino)phenethyl alcohol
210930010
210930050
ACRO210930010EA
2460
CZK
ACRO210930010
ACRO210930050
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol 99%
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol
Vzorec:
C₁₀H₁₅NO Bod varu: 116 °C (,1 mmHg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009711 CAS číslo: 50438-75-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 53 to 58 °C |
GC | ≥98.5 % |