Tisk…
2,2-Dimethylpropane-1,3-diamine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,2-Dimethyl-1,3-propanediamine
210510500 210512500
ACRO210510500EA 3600 CZK
ACRO210510500 ACRO210512500
2,2-Dimethylpropane-1,3-diamine 99%
2,2-Dimethylpropane-1,3-diamine
Vzorec: C₅H₁₄N₂
MW: 102,1800 g/mol
Bod varu: 152…154 °C (760 mmHg)
Bod tání: 29…31 °C
Hustota: 0,85 g/cm³
Bod vzplanutí: 47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009801
CAS číslo: 7328-91-8
UN: 2921
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4556 to 1.4576 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %