Tisk…
Dimetridazole 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole
210330010 210331000
ACRO210330010EA 12390 CZK
ACRO210330010 ACRO210331000
Dimetridazole 98%
Dimetridazole
Vzorec: C₅H₇N₃O₂
MW: 141,13 g/mol
Bod tání: 139…140 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00047046
CAS číslo: 551-92-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Cream to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 142 °C
HPLC ≥97.5 %