Tisk…
2-Methylbenzofuran 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
208400010 208400050
ACRO208400010EA 3320 CZK
ACRO208400010 ACRO208400050
2-Methylbenzofuran 96%
2-Methylbenzofuran
Vzorec: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Bod varu: 197…198 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,057 g/cm³
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005850
CAS číslo: 4265-25-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %