Tisk…
Chlorid vápenatý ACS desiccant
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
206791000 206795000
ACRO206791000EA 1880 CZK
ACRO206791000 ACRO206795000
Chlorid vápenatý ACS desiccant
Vzorec: CaCl₂
Bod varu: >1600 °C (760 mmHg)
Bod tání: 782 °C
Hustota: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010903
CAS číslo: 10043-52-4